Learn More
Hamilton™ Pipette monocanal à volume réglable SoftGrip™
Avec une précision de réglage du volume améliorée en éliminant les erreurs de parallaxe.
Marque: Hamilton™ 55019-32
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles dans une large gamme de volumes
- Réglage du volume isolé
- Indicateur double
- Manchon d’éjection mince fabriqué en polymère résistant aux produits chimiques et très solide
- La conception ultrafine permet à la pipette d’atteindre le fond des tubes étroits sans avoir besoin de pointes de longueur étendue
- Clé d’étalonnage universelle qui réduit le besoin de services d’étalonnage coûteux
- L’étalonnage ne nécessite que quelques minutes
- La buse de la pointe assure un ajustement correct avec les pointes de pipettes universelles
- Le codage et l’étiquetage des couleurs uniques indiquent clairement la plage de fonctionnement des pipettes
Spécification
2,50 plusmn; percnt; à 10deg;C, 0,40 plusmn; percnt; à 100 percnt; | |
Violet | |
Souple | |
SoftGrip™ | |
1 à 10 μl | |
1/boîte |
Autoclavable | |
Cônes de pipettes universels | |
1 | |
Pipette Microliter à poignée souple | |
0,02 μl |