Learn More
Tripolyphosphate de sodium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
21.51€ - 138.69€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-29-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Na5O10P3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 367.85 |
Numéro MDL | MFCD00003514 |
Clé InChI | HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n |
CID PubChem | 24455 |
Nom IUPAC | triphosphate pentasodique |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10176813
|
Thermo Scientific Acros
393960250 |
25 g | Flacon en plastique |
21.51€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10053443
|
Thermo Scientific Acros
393961000 |
100 g | Flacon en plastique |
40.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10229243
|
Thermo Scientific Acros
393965000 |
500 g | Flacon en plastique |
138.69€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7758-29-4 | |
367.85 | |
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I | |
24455 | |
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Na5O10P3 | |
MFCD00003514 | |
sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n | |
triphosphate pentasodique |
Specifications
Sodium tripolyphosphate | |
7758-29-4 | |
9.8 to 10.2 (1% soln.) | |
Na5O10P3 | |
MFCD00003514 | |
sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n | |
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I | |
triphosphate pentasodique | |
24455 | |
≥98.0% |
622.0°C | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
Na5P3O10 | |
15, 8824 | |
Solubility in water: 145g/L (20°C) | |
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] | |
367.85 | |
367.85 | |
Analytique |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-838-7
- Sodium tripolyphosphate