Learn More
Tripolyphosphate de sodium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Sodium tripolyphosphate |
Point de fusion | 622.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 9.8 to 10.2 (1% soln.) |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | Na5P3O10 |
Merck Index | 15, 8824 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 145g/L (20°C) |
Poids de la formule | 367.85 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium tripolyphosphate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction