Learn More
Tert-butoxide de sodium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
30.80€ - 694.00€
Identifiants chimiques
CAS | 865-48-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.1 |
Numéro MDL | MFCD00040575 |
Clé InChI | MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide |
CID PubChem | 23676156 |
Nom IUPAC | Sodium ; 2-méthylpropan-2-olate |
SMILES | CC(C)(C)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10728362
|
Thermo Scientific Acros
252550050 |
5 g | Flacon en verre |
30.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10247350
|
Thermo Scientific Acros
252551000 |
100 g | Flacon en verre |
53.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723924
|
Thermo Scientific Acros
252555000 |
500 g | Flacon en verre |
174.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11905821
|
Thermo Scientific Acros
252550025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
694.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
865-48-5 | |
96.1 | |
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N | |
23676156 | |
CC(C)(C)[O-].[Na+] |
C4H9NaO | |
MFCD00040575 | |
sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide | |
Sodium ; 2-méthylpropan-2-olate |
Specifications
Sodium tert-butoxide | |
180.0°C | |
99% | |
NaOC(CH3)3 | |
16,55 | |
Solubility in water: reacts. | |
CC(C)(C)[O-].[Na+] | |
96.1 | |
96.1 | |
Pures |
865-48-5 | |
12°C | |
C4H9NaO | |
MFCD00040575 | |
sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide | |
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N | |
Sodium ; 2-méthylpropan-2-olate | |
23676156 | |
99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Matière auto-échauffante ; peut s’enflammer.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Matière solide inflammable.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes n
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-741-9
- Sodium tert-butoxide
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
- H228-Matière solide inflammable.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement