Learn More
Tert-butoxide de sodium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium tert-butoxide |
Point de fusion | 180.0°C |
Point d’éclair | 12°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Formule linéaire | NaOC(CH3)3 |
Quantité | 2.5 kg |
Fieser | 16,55 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. |
Poids de la formule | 96.1 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium tert-butoxide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
- H228-Matière solide inflammable.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.