Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de sodium décahydraté, 99 %, pour biochimie
42.80€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-73-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4S·10H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 322.2 |
Clé InChI | RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o |
CID PubChem | 62649 |
ChEBI | CHEBI:32586 |
Nom IUPAC | disodique;sulfate;décahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12645127
|
Thermo Scientific Chemicals
447935000 |
500 g | Flacon en plastique |
42.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12672936
|
Thermo Scientific Chemicals
447930025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
140.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7727-73-3 | |
322.2 | |
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o | |
CHEBI:32586 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Na2O4S·10H2O | |
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L | |
62649 | |
disodique;sulfate;décahydrate |
Spécification
Sodium sulfate decahydrate | |
7727-73-3 | |
Na2O4S·10H2O | |
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o | |
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L | |
disodique;sulfate;décahydrate | |
62649 | |
322.2 | |
Biochimie |
884.0°C | |
99% | |
Na2SO4·10H2O | |
Clear colorless | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
322.2 | |
CHEBI:32586 | |
99% |
RUO – Research Use Only