Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de sodium décahydraté, 99 %, pour biochimie
Code produit. 12645127
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire Na2O410H2O
Poids moléculaire (g/mol) 322.2
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodique;sulfate;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate decahydrate
Point de fusion 884.0°C
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire Na2SO4·10H2O
Informations sur la solubilité Clear colorless
Poids de la formule 322.2
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Conditionnement Flacon en plastique
Identifiant produit
  • Sodium sulfate decahydrate