Learn More
Sulfate de sodium, 99+ %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
42.00€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.04 |
Numéro MDL | MFCD00003504 |
Clé InChI | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
CID PubChem | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10647961
|
Thermo Scientific Acros
424410010 |
1 kg | Flacon en plastique |
42.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10135553
|
Thermo Scientific Acros
424410025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
91.90€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954231
|
Thermo Scientific Acros
424410100 |
10 kg | Récipient en plastique |
295.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
disodium ; sulfate |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
>1700,0°C | |
884,0°C | |
Blanc | |
Poudre cristalline granulaire | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
15, 8809 | |
Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
≥99% | |
0.5% max. |
Sodium sulfate | |
7757-82-6 | |
5,2 à 9,2 (5 % de solution à 25°C) | |
99+% | |
Na2SO4 | |
01,1103 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; sulfate | |
24436 | |
142.04 | |
Réactif ACS | |
Decomposition Information: >890°C |
Sécurité et traitement
Aperçu des cas d’urgence
Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Les propriétés toxicologiques n’ont pas été entièrement étudiées. Hygroscopique.
NFPA
Santé : 1
Inflammabilité : 1
Instabilité : 0
MENTION D’AVERTISSEMENT : MISE EN GARDE !
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche