Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, + de 99 %, réactif ACS, adapté aux solutions tampons, Thermo Scientific Chemicals
52.60€ - 553.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HNa2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.96 |
Numéro MDL | MFCD00003496 |
Clé InChI | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24203 |
ChEBI | CHEBI:34683 |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10782602
|
Thermo Scientific Acros
424375000 |
500 g | Flacon en plastique |
52.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10185753
|
Thermo Scientific Acros
424370025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
174.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15139153
|
Thermo Scientific Acros
424370100 |
10 kg | Récipient en plastique |
553.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pHIdentifiants chimiques
7558-79-4 | |
141.96 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
24203 | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
CHEBI:34683 |
Spécification
Sodium phosphate, dibasic | |
Blanc | |
Poudre granulaire | |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
141.96 | |
CHEBI:34683 | |
≥99% | |
0.2% max. (105°C) |
7558-79-4 | |
8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C) | |
99+% | |
Na2HPO4 | |
15, 8789 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; phosphate d’hydrogène | |
24203 | |
141.96 | |
Réactif ACS | |
Decomposes information: > 240°C |
Sécurité et traitement
Aperçu des cas d’urgence
Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires.Les propriétés toxicologiques n’ont pas été entièrement étudiées.Hygroscopique.
NFPA
Santé :1 Inflammabilité :0 Instabilité :1
Mention d’avertissement :MISE EN GARDE !
missing translation for 'einecsNumber' : 231-448-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4500000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only