Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, + de 99 %, réactif ACS, adapté aux solutions tampons, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pH
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, dibasic |
Couleur | Blanc |
pH | 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C) |
Forme physique | Poudre granulaire |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | Na2HPO4 |
Merck Index | 15, 8789 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Nom IUPAC | disodique ; phosphate d’hydrogène |
Show More |