Learn More
Iodure de sodium, ultra sec, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
142.00€ - 1409.00€
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Numéro MDL MFCD00003532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11430021
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044766.14
25 g
142.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11440021
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044766.22
100 g
362.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11450021
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044766.36
500 g
1409.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Sodium iodide commonly is used to prevent iodine deficiency. Used as analytical reagents, in the manufacture of disinfectants, antiseptics, deodorants and medicines. They are used in baking ingredient conditioner and as animal feed. It is used for conversion of alkyl chlorides into alkyl iodides, such as in the treatment of thyroid cancer and hyperthyroidism and in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7681-82-5
149.894
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
5238
sodium ; iodure
INa
MFCD00003532
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CHEBI:33167
[Na+].[I-]
Spécification
1300°C to 1304°C
651°C
Blanc
99.99% (metals basis)
MFCD00003532
Soluble in water,alcohol,glycerol and acetone. Insoluble in ether.
[Na+].[I-]
149.894
CHEBI:33167
Odorless
Hygroscopic
Sodium iodide
7681-82-5
Poudre
INa
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium ; iodure
5238
149.89
1.7745
3.67
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-679-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WB6475000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante