Learn More
Iodure de sodium, ultra sec, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium iodide commonly is used to prevent iodine deficiency. Used as analytical reagents, in the manufacture of disinfectants, antiseptics, deodorants and medicines. They are used in baking ingredient conditioner and as animal feed. It is used for conversion of alkyl chlorides into alkyl iodides, such as in the treatment of thyroid cancer and hyperthyroidism and in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1300°C to 1304°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium iodide |
Point de fusion | 651°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (metals basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,glycerol and acetone. Insoluble in ether. |
Poids de la formule | 149.89 |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P19L011 | Certificat d’analyse | 21/03/2025 | 044766.22,044766.14,044766.36 |
P30B051 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 044766.22,044766.14,044766.36 |
D17T046 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 044766.22,044766.14,044766.36 |
C24W007 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 044766.22,044766.14,044766.36 |
I06R011 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 044766.22,044766.14,044766.36 |
Sécurité et traitement
- Sodium iodide
- Dangers
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium iodide