Learn More
Hydroxyde de sodium, qualité réactif, 97 %, poudre, Honeywell™
Qualité réactif, poudre, 97 %
51.90€ - 215.92€
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15686130
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
655104-25G
25 g Flacon poly
N/A
15696130
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
655104-500G
500 g Flacon poly
N/A
15676130
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
655104-2.5KG
2.5 kg Flacon poly
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodium;hydroxide
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Spécification
Sodium hydroxide
Colorless
1310-73-2
HNaO
MFCD00003548
2.13g/cm3
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydroxide
14798
40g/mol
Réactif
18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Alkaline
1390°C
319°C
NaOH
UN1823
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
97%
>1 (vs air)
Solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : 8 / PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 215-185-5