Learn More
Hydroxyde de sodium, qualité réactif, 97 %, poudre, Honeywell™
Code produit. 15696130
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, poudre, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
pH Alkaline
Couleur Colorless
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 319°C
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1823
Densité 2.13g/cm3
Quantité 500 g
Poids de la formule 40g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Densité de vapeur >1 (vs air)
Tension de vapeur 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Forme physique Solide