Learn More
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium hydroxide, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Quantité | 1 L |
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Densité | 1.1g/cm3 at 20°C |
Forme physique | Liquide |
Solubilité | Miscible with glycerol, ethanol and methanol; Immiscible with acetone and ether |
Poids de la formule | 40 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hydroxyde de sodium :0,4 % ; eau :99,6% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P16L520 | Certificat d’analyse | 21/03/2025 | 035625.M4,035625.K2,035625.K7 |
N26L520 | Certificat d’analyse | 10/03/2025 | 035625.K2,035625.M4,035625.K7 |
N26L519 | Certificat d’analyse | 10/03/2025 | 035625.K2,035625.M4,035625.K7 |
Z14K505 | Certificat d’analyse | 21/01/2025 | 035625.K2,035625.M4,035625.K7 |
Z14K504 | Certificat d’analyse | 21/01/2025 | 035625.K2,035625.M4,035625.K7 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%