Learn More
Hydroxyde de sodium, solution normalisée 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11323737
Hydroxyde de sodium, solution normalisée 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323737
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Code produit. 11323737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035620.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Note relative au nom Standardized Solution
Concentration 0.01N
Informations sur la solubilité Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Poids de la formule 40
Odeur Odorless
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP16L501 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2025 Catalog Number035620.M4,035620.K2,035620.K7
Numéro de lotM31L508 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog Number035620.M4,035620.K2,035620.K7
Numéro de lot62400325 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number035620.M4,035620.K2,035620.K7
Numéro de lotX01K515 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number035620.K2,035620.M4,035620.K7
Numéro de lotU05K517 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number035620.K2,035620.M4,035620.K7
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, solution normalisée 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals >