Learn More
Carbonate d’hydrogène de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
35.55€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10508640
FDS Voir les accessoires Afficher les documents
Fisher Chemical
S/4200/60
1 kg Récipient de poudre en plastique
35.55€
1kg
10010510
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
S/4200/63
3 kg Récipient de poudre en plastique
62.60€
3kg
10122640
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
S/4200/65
5 kg Récipient en plastique
109.00€
5kg
Description
Description
Carbonate d’hydrogène de sodium, extra pur, SLR
Spécification
Identifiants chimiques
144-55-8
84.01
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
516892
[Na+].OC([O-])=O
CHNaO3
MFCD00003528
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CHEBI:32139
Spécification
270°C
Blanc
Solide en poudre
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium ; carbonate d’hydrogène
516892
84.01g/mol
144-55-8
8.3
CHNaO3
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
[Na+].OC([O-])=O
84.01
CHEBI:32139
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sodium bicarbonate