Learn More
Carbonate d’hydrogène de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™ Code produit.: 10010510
Carbonate d’hydrogène de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit. 10010510
3 kg, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10010510
Marque: Fisher Chemical S/4200/63
Demander un format en vrac ou personnalisé
Carbonate d’hydrogène de sodium, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 270°C
Couleur Blanc
pH 8,3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 3 kg
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Identifiant produit
  • Sodium bicarbonate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbonate d’hydrogène de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™ >