Learn More
Hydrure de sodium, dispersion à 60 % dans l’huile minérale, dans des sachets solubles, dans des boîtes refermables, Thermo Scientific Chemicals
36.27€ - 549.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-69-7, 8042-47-5 |
---|---|
Formule moléculaire | HNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 24 |
Numéro MDL | MFCD00003471 |
Clé InChI | BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydridAfficher plus |
CID PubChem | 24758 |
Nom IUPAC | sodium ; hydrure |
SMILES | [H-].[Na+] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Adsorbant, réactif de réductionIdentifiants chimiques
7646-69-7, 8042-47-5 | |
24 | |
BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N | |
24758 | |
[H-].[Na+] |
HNa | |
MFCD00003471 | |
sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydridAfficher plus | |
sodium ; hydrure |
Spécification
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil | |
In soluble bags, in resealable cans | |
Gris à jaune | |
HNa | |
MFCD00003471 | |
165°C | |
sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid | |
BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; hydrure | |
24758 | |
57 to 63% (NaH) | |
1.2000g/mL |
800.0°C | |
7646-69-7, 8042-47-5 | |
Poudre collante | |
NaH | |
02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307 | |
15,876 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene | |
[H-].[Na+] | |
24 | |
24 | |
Plastic bag in resealable tin can |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
GHS P Statement:
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-587-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydride