Learn More
Orthophosphate dihydrogène de sodium monobasique dihydraté, pour électrophorèse, Fisher Chemical
27.90€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13472-35-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H6NaO6P |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.006 |
Numéro MDL | 149209 |
Clé InChI | VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh |
CID PubChem | 23673460 |
Nom IUPAC | sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté |
SMILES | O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10457840
|
Fisher Chemical
S/P520/53 |
500 g | N/A | ||||||
10244350
|
Fisher Chemical
S/P520/63 |
3 kg |
130.00€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dihydrogénoorthophosphate de sodium, pour électrophorèse, monobasique, dihydraté
Identifiants chimiques
13472-35-0 | |
156.006 | |
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M | |
23673460 | |
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
H6NaO6P | |
149209 | |
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh | |
sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté |
Spécification
60°C | |
Blanc | |
Solide | |
149209 | |
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté | |
23673460 | |
Récipient de poudre en plastique |
13472-35-0 | |
4.5 | |
H6NaO6P | |
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh | |
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] | |
156.006 | |
156.01g/mol |