Learn More
Orthophosphate dihydrogène de sodium monobasique dihydraté, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Code produit. 10457840
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
Dihydrogénoorthophosphate de sodium, pour électrophorèse, monobasique, dihydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-35-0
Formule moléculaire H6NaO6P
Poids moléculaire (g/mol) 156.006
Numéro MDL 149209
Clé InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
CID PubChem 23673460
Nom IUPAC sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spécification
Point de fusion 60°C
Couleur Blanc
pH 4.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 156.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique