Learn More
Dihydrogénoorthophosphate de sodium dihydraté, HPLC pour détection électrochimique, certifié, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 60°C |
CAS | 13472-35-0 |
Couleur | Blanc |
pH | 4.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | H6NaO6P |
Numéro MDL | 149209 |
Synonyme | sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh |
Clé InChI | VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dihydrogénoorthophosphate de sodium dihydraté, HPLC pour détection électrochimique, certifié, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu