Learn More
Phosphate de sodium, monobasique dihydraté, HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16697012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
flacon en verre
Conditionnement:
250g
Code produit. 16697012
Marque: Thermo Scientific Acros 446222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate de sodium monobasique dihydraté
Point de fusion 60°C
CAS 13472-35-0
Couleur Blanc
pH 4.0 to 4.5
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Formule moléculaire H6NaO6P
Formule linéaire NaH2PO4.2H2O
Numéro MDL MFCD00149209
Synonyme Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Informations sur la solubilité soluble aq. soln., practically insoluble in alcohol
Clé InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
Nom IUPAC dihydrogénophosphate dihydraté de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 156.01
Poids de la formule 156.01
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5 % (Titration acid)
Qualité HPLC
Conditionnement flacon en verre
Aspect White Crystals