Learn More
Chromate de sodium, + de 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Chromate de sodium, 98 % et plus, CrNa2O4, numéro CAS-7775-11-3, asex, atlacide, chlorate de sodium, acide chlorique, sel de sodium, chlorsaure, desolet, kusatol, rasikal, chlorate de sodium, tumbleleaf, 500 g, 98 % min. (Iodométrie), CHEBI:65242, jaune, 231-889-5, 161.97, mention d’avertissement GHS :danger
19.70€ - 109.55€
Identifiants chimiques
CAS | 7775-11-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CrNa2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.97 |
Numéro MDL | MFCD00003484 |
Clé InChI | PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
CID PubChem | 516902 |
ChEBI | CHEBI:65242 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10278613
|
Thermo Scientific Acros
377870050 |
5 g | Flacon en plastique | N/A | |||||
10774184
|
Thermo Scientific Acros
377870250 |
25 g | Flacon en plastique |
24.22€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10784184
|
Thermo Scientific Acros
377871000 |
100 g | Flacon en plastique |
39.09€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10591134
|
Thermo Scientific Acros
377875000 |
500 g | Flacon en plastique |
109.55€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7775-11-3 | |
191.97 | |
PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N | |
516902 | |
[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
CrNa2O4 | |
MFCD00003484 | |
sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
CHEBI:65242 |
Spécification
Sodium chromate | |
Anhydrous | |
Jaune | |
98% min. (Iodometry) | |
Na2CrO4 | |
15, 8736 | |
Solubility in water: 530g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol | |
[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O | |
191.97 | |
CHEBI:65242 | |
≥98% |
792.0°C | |
7775-11-3 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
CrNa2O4 | |
MFCD00003484 | |
sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N | |
chlorate de sodium | |
516902 | |
161.97 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
Fatal if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing diffi
GHS P Statement
Obtain special instructions before use.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-889-5
RUO – Research Use Only