Learn More
Chromate de sodium, + de 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10591134
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Chromate de sodium, 98 % et plus, CrNa2O4, numéro CAS-7775-11-3, asex, atlacide, chlorate de sodium, acide chlorique, sel de sodium, chlorsaure, desolet, kusatol, rasikal, chlorate de sodium, tumbleleaf, 500 g, 98 % min. (Iodométrie), CHEBI:65242, jaune, 231-889-5, 161.97, mention d’avertissement GHS :danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-11-3
Formule moléculaire CrNa2O4
Poids moléculaire (g/mol) 191.97
Numéro MDL MFCD00003484
Clé InChI PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CID PubChem 516902
ChEBI CHEBI:65242
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chromate
Point de fusion 792.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Jaune
Forme physique Cristal, poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodometry)
Formule linéaire Na2CrO4
Merck Index 15, 8736
Informations sur la solubilité Solubility in water: 530g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in ethanol
Nom IUPAC chlorate de sodium
Poids de la formule 161.97
Pourcentage de pureté ≥98%