Learn More
VEE GEE Sodium Chloride Hydrometer
The Sodium Chloride Hydrometer measures the percentage of sodium chloride.
Marque:  VEE GEE 6611-2
Code produit. 17856553
  • 33.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm
Spécification
Spécification
Salt Hydrometer
30.5 cm
0 to 26.5% by Weight
0.50%
15.5°C (60°F)