Learn More
VEE GEE Sodium Chloride Hydrometer
The Sodium Chloride Hydrometer measures the percentage of sodium chloride.
33.60€
Spécification
Type | Salt Hydrometer |
---|---|
Longueur (métrique) | 30.5 cm |
Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
Code produit | Marque | Sodium Chloride Range | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Sodium Chloride Range | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17856553
|
VEE GEE
6611-2 |
0 to 26.5% by Weight |
33.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17886553
|
VEE GEE
6611-1 |
0 to 100% by Saturation |
33.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
Spécification
Salt Hydrometer | |
30.5 cm | |
15.5°C (60°F) |