Learn More
Décahydrate de carbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5 à 100,5 % (ex subst. séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5 à 100,5 % (ex subst. séchée)
55.98€ - 1332.45€
Identifiants chimiques
CAS 6132-02-1
Formule moléculaire CH20Na2O13
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Numéro MDL MFCD00149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC carbonate de disodium décahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15671290
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
13414-1KG
1 kg
55.98€
1kg
15681290
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
13414-2.5KG
2.5 kg
89.41€
2.50kg
15601300
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
13414-6X1KG
6 x 1 kg
292.09€
6 pièces
15691290
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
13414-50KG
50 kg
1332.45€
50kg
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
6132-02-1
286.14
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
151402
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
CH20Na2O13
MFCD00149178
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
carbonate de disodium décahydraté
Spécification
Sodium Carbonate Decahydrate
6132-02-1
Na2CO3 · 10H2O
NONH for all modes of transport
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
carbonate de disodium décahydraté
151402
99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
CH20Na2O13
MFCD00149178
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
286.14
286.14g/mol
puriss.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 207-838-8
Identifiant produit
  • Sodium carbonate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium carbonate