Learn More
Décahydrate de carbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5 à 100,5 % (ex subst. séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15681290
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5 à 100,5 % (ex subst. séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6132-02-1
Formule moléculaire CH20Na2O13
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Numéro MDL MFCD00149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC carbonate de disodium décahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate Decahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Na2CO3 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 286.14g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Qualité puriss.