Learn More
Borohydrure de sodium, 98+ %, poudre, Thermo Scientific Chemicals
29.45€ - 974.85€
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003518
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium tetrahydroborate, SBH
Nom IUPAC sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10213621
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
189300050
5 g Bouteille en plastique
29.45€
5g
10193231
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
189300100
10 g Bouteille en plastique
29.85€
10g
10772421
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
189301000
100 g Bouteille en plastique
81.41€
100g
10695632
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
189305000
500 g Bouteille en plastique
238.19€
500g
11934381
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
189300025
2.5 kg Bouteille en plastique
974.85€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Identifiants chimiques
16940-66-2
37.83
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
sodium boranuide
BH4Na
MFCD00003518
Sodium tetrahydroborate, SBH
[BH4-].[Na+]
Spécification
Sodium borohydride
16940-66-2
Poudre
BH4Na
MFCD00003518
15, 8727
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
[BH4-].[Na+]
37.83
≥98%
>220°C
360.0°C
Blanc
98% min. (Iodometry)
NaBH4
01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Sodium tetrahydroborate, SBH
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
sodium boranuide
37.83
Negligible
1.3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Réagit viol
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Éviter tout contact avec l’eau, à cause du risque de réaction violente et d’inflammation spontanée.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut conf
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ED3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Sodium borohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.