Learn More
Borohydrure de sodium, 98+ %, poudre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10193231
Borohydrure de sodium, 98+ %, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10193231
10 g, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Code produit. 10193231
Marque: Thermo Scientific Acros 189300100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003518
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium tetrahydroborate, SBH
Nom IUPAC sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium borohydride
Point de fusion 360.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodometry)
Formule linéaire NaBH4
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Merck Index 15, 8727
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Poids de la formule 37.83
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur Negligible
Informations sur la décomposition >220°C
Densité 1.3
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466476 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
Numéro de lotA0461187 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2024 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
Numéro de lotA0444155 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2024 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
Numéro de lotB0148331D Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
Numéro de lotB0148331A Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Borohydrure de sodium, 98+ %, poudre, Thermo Scientific Chemicals >