Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de sodium, pur, 2 M de solution dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
97.69€ - 500.49€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
---|---|
Couleur | Orange à marron |
Note relative au nom | 2M Solution in THF |
CAS | 1070-89-9, 109-99-9 |
Formule moléculaire | C6H18NNaSi2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10053530
|
Thermo Scientific Acros
277851000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
97.69€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10379150
|
Thermo Scientific Acros
277858000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
500.49€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Sodium bis(trimethylsilyl)amide | |
2M Solution in THF | |
C6H18NNaSi2 | |
MFCD00009835 | |
0.9160g/mL | |
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide | |
2724254 | |
38 to 42% | |
0.916 | |
Liquide |
Orange à marron | |
1070-89-9, 109-99-9 | |
[(CH3)3Si]2NNa | |
01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307 | |
sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] | |
183.377 | |
183.38 | |
Pures | |
−21°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Liquide et vapeur inflammables. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible d’induire des anomalies génétiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Réagit violemment au contact de l'eau. Peut former des peroxydes explosifs.
Déclaration GHS P EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche, NE PAS faire vomir, Porter un équipement de protection des yeux / du visage, Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes, - Ne pas fumer, Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin, Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols, Stocker dans un endroit sec, Stocker dans un récipient fermé, Garder le récipient hermétiquement fermé,
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-983-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.