Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de sodium, pur, 2 M de solution dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10379150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10379150
Marque: Thermo Scientific Acros 277858000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Couleur Orange à marron
Note relative au nom 2M Solution in THF
CAS 1070-89-9, 109-99-9
Formule moléculaire C6H18NNaSi2
Formule linéaire [(CH3)3Si]2NNa
Numéro MDL MFCD00009835
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Densité 0.9160g/mL
Synonyme sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
Clé InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Nom IUPAC sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide
Poids moléculaire (g/mol) 183.377
CID PubChem 2724254
Poids de la formule 183.38
Pourcentage de pureté 38 to 42%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.916
Quantité 800 ml
Point d’éclair −21°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.