Learn More
Bis(2-méthoxyéthoxy)aluminumhydrure de sodium, sol. de 70 % en poids dans le toluène (env. 3,5M), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11306520
Bis(2-méthoxyéthoxy)aluminumhydrure de sodium, sol. de 70 % en poids dans le toluène (env. 3,5M), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306520
1 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11306520
Marque: Thermo Scientific Acros 187900010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22722-98-1, 108-88-3
Formule moléculaire C6H16AlNaO4
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bis(2-methoxyethoxy)Aluminum hydride
Couleur Ambre à incolore
Point d’ébullition 110.0°C
Formule linéaire [(CH3OCH2CH2O)2AlH2]Na
Fieser 02,382; 03,260; 04,441; 05,596; 06,528; 07,327; 08,448; 12,440; 15,290
Densité 1.0360g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in aromatic hydrocarbons and ethers
Poids de la formule 202.16
Pourcentage de pureté 68.5 to 71.5%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.036
Viscosité 65 mPa.s (20°C)
Quantité 1 kg
Point d’éclair 4°C
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465828 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2024 Catalog Number187900010,187902500,187900500
Numéro de lotA0460170 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog Number187900010,187902500,187900500
Numéro de lotA0448561 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2023 Catalog Number187900010,187902500,187900500
Numéro de lotA0393947 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number187900010,187902500,187900500
Numéro de lotA0436440 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/11/2022 Catalog Number187900010,187902500,187900500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydride, 70 wt% sol. in toluene (ca. 3.5M)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Nom du produit
Bis(2-méthoxyéthoxy)aluminumhydrure de sodium, sol. de 70 % en poids dans le toluène (env. 3,5M), Thermo Scientific Chemicals >