Learn More
Solution à 7,5 % de bicarbonate de sodium
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Solution à 7,5 % de bicarbonate de sodium
12.99€ - 229.00€
Spécification
Contenu et stockage | 15 à 30 °C |
---|---|
Concentration | 7,5 % |
Forme | Liquide |
Type de produit | Bicarbonate de sodium |
À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10308462
![]() |
Gibco
25080060 |
100 mL |
12.99€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11550626
![]() |
Gibco
25080102 |
20 x 100 ml |
229.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le bicarbonate de sodium est un tampon couramment utilisé pour préserver le pH du milieu de culture cellulaire en présence de 4–10 % de dioxyde de carbone. Outre ce tampon, le bicarbonate de sodium a des avantages nutritionnels et présente rarement une toxicité cellulaire. Formulée comme 75 g par litre d’eau, la solution de bicarbonate de sodium à 7,5 % Gibco™ convient parfaitement pour compléter un milieu de poudre sèche pendant la reconstitution. La concentration finale du bicarbonate de sodium utilisée dans le milieu dépend de la formulation de ce milieu et de la concentration du dioxyde de carbone utilisée dans l’incubateur.Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
Le bicarbonate de sodium Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable à la solution de bicarbonate de sodium Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (25080-094). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
15 à 30 °C | |
Liquide | |
Culture de cellules de mammifères |
7,5 % | |
Bicarbonate de sodium | |
Usage exclusivement réservé à la recherche |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 36 mois