Learn More
Solution à 7,5 % de bicarbonate de sodium
GREENER_CHOICE
Solution à 7,5 % de bicarbonate de sodium
Marque:  Gibco 25080102
Code produit. 11550626
  • 229.00€ / 20 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le bicarbonate de sodium est un tampon couramment utilisé pour préserver le pH du milieu de culture cellulaire en présence de 4–10 % de dioxyde de carbone. Outre ce tampon, le bicarbonate de sodium a des avantages nutritionnels et présente rarement une toxicité cellulaire. Formulée comme 75 g par litre d’eau, la solution de bicarbonate de sodium à 7,5 % Gibco™ convient parfaitement pour compléter un milieu de poudre sèche pendant la reconstitution. La concentration finale du bicarbonate de sodium utilisée dans le milieu dépend de la formulation de ce milieu et de la concentration du dioxyde de carbone utilisée dans l’incubateur.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
Le bicarbonate de sodium Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable à la solution de bicarbonate de sodium Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (25080-094). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15 à 30 °C
7,5 %
Bicarbonate de sodium
20 x 100 ml
Solution de 7,5 % de bicarbonate de sodium, 20 x 100 ml, concentration de 7,5 %, liquide, tampon, utilisé dans la culture de cellules mammifères, parfait pour compléter le milieu sec en poudre pendant la reconstitution, à des fins de recherche uniquement, à ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic
Liquide
Culture de cellules de mammifères
Usage exclusivement réservé à la recherche