Learn More
BRAND™ Verres de montre en verre sodocalcique
Réduction de la tension pour minimiser les risques de dispersion.
Marque: BRAND™ 150065
50.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.56000kg
Description
- Verre sodocalcique conforme à la norme DIN 12341
- Bords rodés
- Réduction de la tension pour minimiser les risques de dispersion
Spécification
DIN 12341 | |
Verre sodocalcique | |
Verre de montre | |
125 mm |
Plat | |
Rond | |
Poli |