Learn More
BRAND™ Verres de montre en verre sodocalcique
Code produit. p-8004900 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10771572
Marque: BRAND™ 150065
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduction de la tension pour minimiser les risques de dispersion.
  • Verre sodocalcique conforme à la norme DIN 12341
  • Bords rodés
  • Réduction de la tension pour minimiser les risques de dispersion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12341
Forme du fond Plat
Matériau Verre sodocalcique
Forme Rond
Type Verre de montre
Finition intérieure Poli
Diamètre (métrique) 125 mm