Learn More
BRAND™ Flacons filetés en verre sodocalcique
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Revêtement:
Néant
Revêtement en acrylate d’éthylène
Description
- Verre sodocalcique -(ambré)
- Bouchon à vis en PP, bague anti-goutte en PE-LD
- Flacons ronds à col étroit en verre
- Base carrée pour gain de place
- Disponible avec ou sans revêtement en éthylène-acrylate
- Le revêtement enveloppe le flacon en verre comme une peau protectrice
- En cas de rupture de la bouteille, les risques d’éclaboussures sont considérablement réduits
- La température de fonctionnement maximale à laquelle les flacons enduits peuvent être exposés est de 80°C
- Pour préserver le revêtement, ne pas nettoyer à plus de 60ºC
- Avec bouchon à vis GL 45 en PP
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Revêtement | Néant |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre sodocalcique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Flacons filetés en verre sodocalcique >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu