Learn More
BRAND™ Flacons gainés ambrés
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Description
Les flacons filetés à revêtement en éthylène-acrylate sont conçus pour protéger les produits et échantillons photosensibles.
- En verre sodocalcique
- Conception carrée pour un gain de place
- Température de fonctionnement maximale : 80°C
- Bouchon à vis en polypropylène et bague anti-goutte en PEBD
Pour préserver le revêtement, ne nettoyez pas à plus de 60°C
Spécification
Spécification
Capacité | 33,81 oz., 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
Couleur | Ambré |
Comprend | Bouchon à vis en polypropylène, anneau de versement en PEBD |
Matériau | Verre sodocalcique |
Température de fonctionnement | 80deg;C |
Type de produit | Flacon gainé |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Flacons gainés ambrés >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu