Learn More
Hirschmann™ Tube à essai en verre sodocalcique à fond rond
Tubes à essai sans échelle en verre sodocalcique.
Marque:  Hirschmann™ 9270106
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10528771
  • 11.75€ / 100 pièces
Expédition estimée: 01-10-2024
Description
  • Bord lisse
  • Fond rond
  • Verre sodocalcique
Spécification
Spécification
Dimensions : 75 x 12 mm ; épaisseur de la paroi : 0,8 mm
Verre sodocalcique
12 mm
75 mm
100 / boîte
Tube à essai