Learn More
Hirschmann™ Tube à essai en verre sodocalcique à fond rond
Code produit. p-8011866
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
16 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10508211
Marque: Hirschmann™ 9270107
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes à essai sans échelle en verre sodocalcique.
  • Bord lisse
  • Fond rond
  • Verre sodocalcique
Spécification
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement 1/boîte
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Tube à essai