Learn More
Hirschmann™ Tube à essai en verre sodocalcique à fond rond
Tubes à essai sans échelle en verre sodocalcique.
Marque: Hirschmann™ 9270115
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.53000kg
Description
- Bord lisse
- Fond rond
- Verre sodocalcique
Spécification
150 mm | |
1Pack | |
16 mm |
Verre sodocalcique | |
1 paquet | |
Tube à essai |