Learn More
Rogo Sampaic™ Boîte de Pétri en verre sodocalcique
Excellent pour les applications de culture microbienne ou cellulaire en laboratoire. Les boîtes de Petri en verre Rogo Sampaic™ Anumbra™ sont fabriquées en verre sodocalcique durci à la surface.
Marque: Rogo Sampaic™ BRB004
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Boîte de Petri en verre Anumbra™• Fond plat
• Verre sodocalcique durci en surface
• Boîte Petri Anumbra™
Spécification
Soda Lime Glass | |
Petri Dish | |
100 mm |
Round | |
15 mm |