Learn More
Rogo Sampaic™ Boîte de Pétri en verre sodocalcique
Excellent pour les applications de culture microbienne ou cellulaire en laboratoire. Les boîtes de Petri en verre Rogo Sampaic™ Anumbra™ sont fabriquées en verre sodocalcique durci à la surface.
Marque: Rogo Sampaic™ BRB028
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Boîte de Petri en verre Anumbra™• Fond plat
• Verre sodocalcique durci en surface
• Boîte Petri Anumbra™
Spécification
Verre sodocalcique | |
Boîte de Pétri | |
15 mm | |
90 mm |