Learn More
Rogo Sampaic™ Boîte de Pétri en verre sodocalcique
Excellent pour les applications de culture microbienne ou cellulaire en laboratoire. Les boîtes de Petri en verre Rogo Sampaic™ Anumbra™ sont fabriquées en verre sodocalcique durci à la surface.
Marque: Rogo Sampaic™ BRB030
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Réutilisables
- Autoclavable
- Large éventail de diamètres et de hauteurs
Spécification
Verre sodocalcique | |
Boîte de Petri | |
200 mm |
Rond | |
25 mm |