missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Boîte de Pétri en verre sodocalcique

Excellent pour les applications de culture microbienne ou cellulaire en laboratoire. Les boîtes de Petri en verre Rogo Sampaic™ Anumbra™ sont fabriquées en verre sodocalcique durci à la surface.

Marque:  Rogo Sampaic™ BRB006

Code nomenclature Nacres: NB.13

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11704146

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

Boîte de Petri en verre Anumbra™
• Fond plat
• Verre sodocalcique durci en surface
• Boîte Petri Anumbra™
Spécification

Spécification

Soda Lime Glass
Petri Dish
150 mm
Round
25 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions