Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai sans rebord, avec paroi moyenne, en verre sodocalcique
Fabrication en verre sodocalcique avec structure à paroi moyenne. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi moyenne sans rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d’agitation et de laboratoire.
15.55€ - 25.17€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4142 |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Avec rebord | Non |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11992188
|
Fisherbrand™
FB63112 |
12 mm | 75 mm | N/A | |||||
11902198
|
Fisherbrand™
FB63113 |
16 mm | 125 mm |
24.46€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11972178
|
Fisherbrand™
FB63116 |
24 mm | 150 mm | N/A | |||||
Description
- Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
- À utiliser pour : performances bactériologiques
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre sodocalcique | |
Non |