Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai sans rebord, avec paroi moyenne, en verre sodocalcique
Fabrication en verre sodocalcique avec structure à paroi moyenne. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi moyenne sans rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d’agitation et de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™ FB63113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
- À utiliser pour : performances bactériologiques
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre sodocalcique | |
Non |
125 mm | |
100 paquet | |
16 mm |