Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série S50 en verre sodocalcique
Densimètres à densité relative à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Marque: Brannan™ 10/917/0
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml. Charge de grenaille, longueur 190 mm, subdivision d’échelle de 0,002, précision de densité relative ± 0,002.Spécification
1Pack | |
0,002 g/ml | |
ISO 650, 916 | |
Grenaille d’acier | |
1,500 à 1,550 g/ml |
Densimètre de densité relative de série S50 | |
0,002 g/ml | |
190 mm | |
Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau |